Merck
V-055
Supelco
(-)-Riboflavin-13C4,15N2 (Vitamin B2-13C4,15N2) solution
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C1313C4H20N215N2O6
CAS番号:
分子量:
382.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[15nH]1[13c]([15n][13c]2[n](c3c(n[13c]2[13c]1=O)cc(c(c3)C)C)C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
詳細
Riboflavin is an essential B vitamin for maintaining human health with key roles in energy metabolism as well as a critical component of enzyme cofactors and flavoproteins.
アプリケーション
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of Riboflavin in a variety of testing applications by LC/MS or GC/MS from diagnostic testing of vitamin B2 deficiency to quality control testing of vitamin B2-based dietary supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-055-1ML:4548173371405
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)