Merck
V-035
Supelco
Nicotinic acid-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Vitamin B3-13C6 solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H5NO2
CAS番号:
分子量:
129.07
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
n1[13cH][13c]([13cH][13cH][13cH]1)[13C](=O)O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
詳細
Nicotinic acid, also known as niacin, is a water-soluble vitamin of the B complex and an essential human nutrient. Niacin deficiency, often the result of impaired nutritional status associated with conditions ranging from malnutrition to chronic alcoholism, is frequently monitored in patient plasma samples by LC-MS/MS.
アプリケーション
Nicotinic acid-13C6 is a stable-labeled internal standard suitable for quantification of nicotinic acid levels by MS-based testing applications from diagnostic testing of niacin deficiency to quality control testing of niacin-based pharmaceutical preparations, dietary supplements, or fortified foods.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-035-CC:
V-035-1ML:4548173355788
V-035-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)