安全性情報
T7941
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗β-チューブリンIV マウス宿主抗体
clone ONS.1A6, ascites fluid
別名:
Anti-DYT4, Anti-TUBB4, Anti-beta-5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ONS.1A6, monoclonal
分子量
antigen ~55 kDa
交差性
hamster, chicken, human, bovine, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:400 using cultured human breast adenocarcinoma cell line MCF-7
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB4(10382)
mouse ... Tubb4(22153)
rat ... Tubb4(29213)
詳細
ββ-チューブリンIVは、β-チューブリン4A(TUBB4A)をコードしています。TUBB4Aは、オリゴデンドロサイトにより中枢神経系で発現されます。ヒト染色体19p13.3に位置しています。
微小管は、α-チューブリンおよび β-チューブリンで構成されるヘテロ二量体タンパク質です。ββ-チューブリンは、脳細胞においてβ Iからβ IVという4種類のアイソタイプがあります。抗チューブリン抗体は、チューブリンタンパク質の局在を調べるのに役立ちます。モノクローナル抗β-チューブリンIV抗体は、ヒト、ウシ、ハムスター、ラット、マウス、ニワトリにおいてβ-チューブリンアイソタイプIVのC末端配列にあるエピトープに特異的です。本製品は、その他のチューブリンアイソタイプとは反応しません。
免疫原
β-チューブリンアイソタイプIVのC末端配列に対応する合成ペプチド。BSAに結合
アプリケーション
この抗体の使用が成功しているアプリケーションおよび関連するピアレビュー論文は以下に記載しています。
免疫細胞化学(1報)
免疫蛍光(1報)
ウェスタンブロッティング(1報)
モノクローナル抗β-チューブリンIV抗体は、免疫染色で使用されています。
モノクローナル抗β-チューブリンIV抗体は、免疫組織化学(ホルマリン固定パラフィン包埋切片)、間接ELISA、マイクロアレイ、およびウエスタンブロット(1:400、培養したヒト乳腺がん細胞株MCF-7を使用)での使用に適しています。本製品は、免疫細胞化学および免疫蛍光にも使用できる可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
ββ-チューブリンIVは、オリゴデンドロサイト微小管ネットワークを形成し、それがミエリン形成時にミエリンタンパク質、脂質、RNAの運搬に役立ちます。初期の線維化段階の発生に関与しています。TUBB4は、細胞膜内でのN-カドヘリンの運搬と適切な局在化において主要な役割を担っています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 2
Jan Code
T7941-.2ML:
T7941-VAR:
T7941-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Justin W Ady et al.
Frontiers in physiology, 5, 400-400 (2014-11-18)
Malignant pleural mesothelioma is a particularly aggressive and locally invasive malignancy with a poor prognosis despite advances in understanding of cancer cell biology and development of new therapies. At the cellular level, cultured mesothelioma cells present a mesenchymal appearance and
R Renthal et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 25(1), 19-29 (1993-01-01)
Four different isotypes of beta-tubulin are known to be expressed in mammalian brain. Monoclonal antibodies against beta II, beta III, and beta IV were used to characterize the beta-tubulin isotypes in two ciliated bovine tissues: non-motile sensory cilia of retinal
The many faces of TUBB4A mutations
Lohmann K and Klein C
Neurogenetics, 15(2), 81-81 (2014)
R J Speirs et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 39(6), 1269-1271 (1995-06-01)
The mechanism of action of pyrazinamide (PZA) is not known. One hypothesis is that PZA functions as a prodrug of pyrazinoic acid. Susceptibility to PZA correlates with amidase activity of the Mycobacterium tuberculosis isolate in question. PZA-resistant isolates retain susceptibility
beta IV tubulin is selectively expressed by oligodendrocytes in the central nervous system
Terada N, et al.
Glia, 50(3), 212-222 (2005)
資料
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.