安全性情報
L9379
Sigma-Aldrich
レクチン ヨウシュヤマゴボウ(Phytolacca americana)由来
lyophilized powder
別名:
PWM, ヨウシュヤマゴボウマイトジェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
無菌性
aseptically filled
品質水準
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.3 μg/mL mitogenic activity
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レクチンは炭水化物結合タンパク質であり、真菌、植物および動物に広くみられます。レクチンの構造は植物および動物で広く研究されています。このタンパク質の二次構造はβ-鎖に富み、表面に炭水化物結合部位があります。
アプリケーション
アメリカヤマゴボウ(Phytolacca americana)由来のレクチンは、以下の用途で使用されています:
  • リンパ球の増殖を誘導するために単核細胞インキュベーション用の培地添加物として
  • 脱落膜白血球の増殖およびアポトーシスを用いたケモカイン(C–Cモチーフ)リガンド2(CCL2)の研究における陽性対照として
  • 末梢血リンパ球培養用のRPMI(Roswell park memorial institute)1640培地添加物として
生物化学的/生理学的作用
PWMはヨウシュヤマゴボウの根から抽出されます。このタンパク質には赤血球凝集性、白血球凝集性、マイトジェン活性があります。PWMは血液型特異的ではありませんが、N-アセチル-β-D-グルコサミンオリゴマ-に親和性があります。
レクチンは、複合糖質の特性評価、画像化および標的化に役立つことが知られています。マイクロアレイアッセイに使用するとグライコーム(glycome)の効率的なプロファイリングが可能になります。これは、レクチンとオリゴサッカライド、糖タンパク質および糖脂質との特異的相互作用によります。植物や真菌では、レクチンは病原体や摂食者から防御します。レクチンは、宿主認識および組織接着に関係するため、微生物の病因に関与します。
物理的形状
部分精製済みTCA沈殿物です。
基本的に塩類不含。
アナリシスノート
マイトジェン活性は、HeLa細胞のブロモデオキシウリジン(BrdU)取り込み法によって測定します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L9379-40MG-PW:
L9379-10MG-PW:
L9379-40MG:
L9379-BULK:
L9379-BULK-N:
L9379-10MG:
L9379-VAR:
L9379-5MG-PW:
L9379-VAR-PW:
L9379PROC:
L9379-5MG:
L9379-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Assessment of cellular immune responses of healthy and diseased Tasmanian devils (Sarcophilus harrisii)
Kreiss A, et al.
Developmental and Comparative Immunology, 32(5), 544-553 (2008)
B Hejdeman et al.
HIV medicine, 4(2), 101-110 (2003-04-19)
To study the impact of effective highly active antiretroviral therapy (HAART) on the preservation of long-term CD4 memory cells induced by vaccines in HIV-1-infected patients. Thirty HIV-1-positive patients on HAART with undetectable viral load were randomized into three groups: 10
Brianna R Beechler et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(12), e0006122-e0006122 (2017-12-19)
Schistosomes are trematode parasites of global importance, causing infections in millions of people, livestock, and wildlife. Most studies on schistosomiasis, involve human subjects; as such, there is a paucity of longitudinal studies investigating parasite dynamics in the absence of intervention.
W E Müller et al.
European journal of biochemistry, 183(2), 391-396 (1989-08-01)
Previously it was established [Pahwa, S., Pahwa, R., Saxinger, C., Gallo, R. C. & Good, R. A. (1985) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82, 8198] that nonviable preparations of human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) abolish the proliferative response of human
The immune response of the Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii) and devil facial tumour disease
Woods GM, et al.
EcoHealth, 4(3), 338-345 (2007)