Merck
L8777
Sigma-Aldrich
レクチン ヨウシュヤマゴボウ(Phytolacca americana)由来
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
PWM, ヨウシュヤマゴボウマイトジェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
無菌性
aseptically filled
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
lyophilized powder
有効性
≤0.3 μg/mL mitogenic activity
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
PBS: 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レクチンは、特定の神経表面の糖タンパク質や糖脂質に対する結合能を持った、植物由来のタンパク質です。これらは逆行的または順行的に取り込まれ、輸送されるため、神経解剖学的なトレーサーとして使用されます。
アプリケーション
Phytolacca americana(ヨウシュヤマゴボウ)由来レクチンは、増殖アッセイに使用されます(細胞の増殖応答は、従来のアッセイである、新しく合成されたDNAへの3Hチミジンの取り込みによって測定されました)。
生物化学的/生理学的作用
レクチンは、糖結合タンパク質であり、糖の構造に極めて特異的です。ヨウシュヤマゴボウレクチン(PL)は、N-アセチルグルコサミン含有糖鎖に特異的であり、細胞表面への結合によって末梢リンパ球を刺激し、有糸分裂を引き起こします。4つのタイプのレクチンが、ヨウシュヤマゴボウ(Phytolacca americana)の根から分離されます。それらのレクチンは、相同的なドメインを含みますが、異なる分子サイズと異なる生物学的性質を持っています。
PWMはヨウシュヤマゴボウの根から抽出されます。このタンパク質には赤血球凝集性、白血球凝集性、マイトジェン活性があります。PWMは血液型特異的ではありませんが、N-アセチル-β-D-グルコサミンオリゴマ-に親和性があります。
品質
TCA沈殿物によって部分精製済しています。
基本的に塩類不含。
アナリシスノート
マイトジェン活性は、HeLa細胞のブロモデオキシウリジン(BrdU)取り込み法によって測定します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L8777-40MG:
L8777-PH:
L8777-5MG:
L8777-VAR:
L8777-5MG-PW:
L8777-VAR-PW:
L8777PROC:
L8777-10MG-PW:
L8777-BULK:
L8777-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kurt Hanevik et al.
The Journal of infectious diseases, 204(11), 1779-1786 (2011-10-13)
Clinical and epidemiological studies have suggested the development of acquired immunity in individuals previously infected with Giardia lamblia. However, there are no data on the long-term cellular immunity and genotype cross-reactivity. An outbreak of assemblage B giardiasis in a nonendemic
Tomomi Fujii et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 60(Pt 4), 665-673 (2004-03-25)
Pokeweed lectin (PL), a lectin specific for N-acetylglucosamine-containing saccharides, stimulates peripheral lymphocytes to undergo mitosis by binding to their cell surfaces. Four types of lectins have been isolated from the roots of pokeweed (Phytolacca americana) and shown to contain homologous
Caroline Leeth et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(10) (2021-10-24)
Immunological studies in the horse are frequently hampered by lack of environmental control, complicated study design, and ethical concerns when performing high risk studies. The purpose of the current study was to investigate the utility of a xenograft model for
A randomized, placebo-controlled phase I study assessing the safety and immunogenicity of a Pseudomonas aeruginosa hybrid outer membrane protein OprF/I vaccine (IC43) in healthy volunteers.
Westritschnig K, Hochreiter R, Wallner G, et al.
Human Vaccines & Immunotherapeutics, 10(1), 170-183 (2014)
Samira Rezaei et al.
Scientific reports, 10(1), 7471-7471 (2020-05-06)
In the routine commercial karyotype analysis on 5,481 boars, we identified 32 carriers of mosaic reciprocal translocations, half of which were carrying a specific recurrent translocation, mos t(7;9). An additional 7 mosaic translocations were identified through lymphocyte karyotype analysis from