Merck
TURB100
Supelco
濁度100 NTUキャリブレーション標準-ホルマジン
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
certificate is enclosed in each package
メーカー/製品名
RTC TURB100-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
アプリケーション
このCRMを用いて、100比濁法濁度単位(NTU)におけるあらゆる種類の検査用濁度計のキャリブレーションおよびバリデーションを行うことができます。
特徴および利点
  • 重量測定により調製した標準物質は、ISO/IEC 17025およびISO 17034の認定検査室で検証済みかつ適格性確認済み
  • NISTからSI以上の標準物質まで追跡可能
  • 物質収支からの純度判定に基づく割当て値および重量測定により作成された値
  • 均一性はISOガイド35に従って評価
  • 安全な配送を保証するために100、500、1000 mLの高密度ポリエチレンボトルでご用意
  • 有効な監査のため有効期限に関する情報を記載した分析証明書(CoA)を添付
  • 溶媒として脱イオン水を用いて調製
その他情報
分析値はロットごとに異なります。ロットによってはすべての検体を含んでいないことがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.