同位体純度
13C
15N
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
white to off-white
mp
128 °C
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
InChI Key
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ニコチンアミド(またはナイアシンアミド)は、様々な治療用途で使用されるビタミンB3の型の一つです。肉、魚、ナッツ類、キノコおよび一部の野菜で検出されます。本化合物はニコチン酸のアミド誘導体であり、ペラグラ、ざ瘡および皮膚がんの治療で好まれます。
ニコチンアミド-2,6,7-13C3-(ピリジル-15N)は、ビタミンB3のアイソトープです。一方、ピリジン窒素およびC-2、C-6、C-7ピリジンカーボンは15N7および13C6アイソトープにそれぞれ置換されます。
ニコチンアミド-2,6,7-13C3-(ピリジル-15N)は、ビタミンB3のアイソトープです。一方、ピリジン窒素およびC-2、C-6、C-7ピリジンカーボンは15N7および13C6アイソトープにそれぞれ置換されます。
アプリケーション
ニコチンアミド-2,6,7-13C3-(ピリジル-15N)は、特定の生物学的サンプルでの正確なデータ解釈から、安定同位体内部標準として使用可能です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
809799-BULK:
809799-1MG:
809799-1MG-PW:
809799-VAR:
Safety of high-dose nicotinamide: a review
Knip M, et al.
Diabetologia, 43(11), 1337-1345 (2000)
A review of nicotinamide: treatment of skin diseases and potential side effects
Rolfe HM
Journal of Cosmetic Dermatology, 13(4), 324-328 (2014)