Merck
747513
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
N-methyl-13C, d3-Vitamin B3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC6D3H5N2O
分子量:
140.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[13C]([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i1+1D3
InChI Key
ZYVXHFWBYUDDBM-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-Methyl nicotinamide is a metabolite of nicotinic acid which is found in human plasma and is a potent anti-inflammatory agent.
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide is an isotope of vitamin B3 wherein all the three protons and the carbon atom of the N-methyl group are replaced by deuterium and 13C6 isotope, respectively.
アプリケーション
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide can be used as a stable isotope internal standard for data interpretation in specific biological samples.
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747513-VAR:
747513-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Topical application of 1-methylnicotinamide in the treatment of rosacea: a pilot study
Wozniacka A, et al.
Clinical and Experimental Dermatology, 30(6), 632-635 (2005)