安全性情報
V-056
Supelco
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt solution
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N4O9P · xNa+
分子量:
455.34 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
製品種目
EMPLURA®
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate))
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
関連するカテゴリー
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
75.2 °F
引火点(℃)
24 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-056-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)