Merck
803022
Sigma-Aldrich
5-メチルテトラヒドロ葉酸-(グルタミン酸-13C5)
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
5-メチルテトラヒドロビタミンB9-(グルタミン酸-13C5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C15H25N7O6
分子量:
464.42
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
white to off-white
アプリケーション
detection
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13C]([13C][13C][13C]([13C](O)=O)NC(C1=CC=C(NC[C@@H]2N(C)C(C(N=C(N)N3)=O)=C3NC2)C=C1)=O)=O
InChI
1S/C20H20N7O6/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,12,22H,8-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31)/t12-/m0/s1/i6+1,7+1,13+1,14+1,19+1
InChI Key
HMSZVEVPXBVRSZ-XCGRYNQXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5-メチルテトラヒドロ葉酸(5-MTHF)は、活性葉酸代謝物です。5-MTHFは、ホモシステインからメチル基供与を経てメチオニンを合成するプロセスにおいて、重要な役割を果たします。
5-メチルテトラヒドロ葉酸-(グルタミン酸-13C5)は、ビタミンB9のアイソトープで、グルタミン酸の5個の炭素すべてが 13C6炭素で置換されています。
アプリケーション
5-メチルテトラヒドロ葉酸-(グルタミン酸-13C5)は、柑橘類果汁サンプルのLC-MSデータを正確に解釈するために、安定した同位体内部標準物質として使用できます。
包装
本製品は、大量在庫から入手でき、オンデマンドでパッケージ化できます。価格、在庫状況、パッケージングについては、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
803022-5MG:
803022-VAR:
803022-1MG:
803022-BULK:
803022-1MG-PW:
803022-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Determination of 5-Methyltetrahydrofolic Acid and Folic Acid in Citrus Juices Using Stable Isotope Dilution- Mass Spectrometry
Thomas PM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(5), 1293-1296 (2003)
Protein and Amino Acid Metabolism
Essentials of Medical Biochemistry: With Clinical Cases, 227-268 (2015)