Merck
C3607
Sigma-Aldrich
Cyanocobalamin
meets USP testing specifications
別名:
ビタミンB12, α-(5,6-ジメチルベンズイミダゾリル)シアノコバミド, CN-Cbl, シアノコバラミン, シアノコブ(III)アラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H88CoN14O14P
CAS番号:
分子量:
1355.37
Beilstein:
4122889
EC Number:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058004
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アッセイ
96.0-102.0% dry basis
フォーム
powder
dark red
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアノコバラミン(B12)は水溶性ビタミンであり、主に乳製品、肉や卵などの畜産物に含まれています。一般にコバラミンと呼ばれるB12クラスのビタミンに属します。シアノコバラミンは、赤道面上の4つの窒素配位子により配位された中央コバルト原子と4つのピロール環で構成されています。
アプリケーション
In vitroでの細胞の増殖、遺伝的安定性、および生存に必要です。一炭素代謝をサポートする機能。多くの古典的製剤および無血清製剤に存在します。
シアノコバラミンは、結腸癌の予防に与える効果の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
シアノコバラミンは、総合ビタミン栄養補助剤や栄養強化食品の調製に使用されます。イソメラーゼにより触媒される、L-メチルマロニルCoAからスクシニルCoAへの変換反応の補酵素として機能します。シアノコバラミンは、ビタミンB12欠乏症の治療に使用されます。シアノコバラミンは、USP試験規格を満たしています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3607-25G:
C3607-500MG:4548173948034
C3607-BULK:
C3607-VAR:
C3607-5G:4548173948041
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oral cyanocobalamin supplementation in older people with vitamin B12 deficiency: a dose-finding trial
Eussen SJPM, et al.
Archives of Internal Medicine, 165(10), 1167-1172 (2005)
Dose-Dependent Effect of Cyanocobalamin on the Prevention of Colon Cancer: An In Vivo Study
Padmanabhan S, et al.
EC nutrition, 13, 563-571 (2018)
Tóshiko Takahashi-Iñiguez et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 13(6), 423-437 (2012-06-05)
Vitamin B(12) is an organometallic compound with important metabolic derivatives that act as cofactors of certain enzymes, which have been grouped into three subfamilies depending on their cofactors. Among them, methylmalonyl-CoA mutase (MCM) has been extensively studied. This enzyme catalyzes
Determination of cyanocobalamin by isotope dilution LC-MS/MS
D Ulivo L, et al.
Analytica Chimica Acta, 990, 103-109 (2017)
Johan Frederik Berg Arendt et al.
Journal of the National Cancer Institute, 105(23), 1799-1805 (2013-11-20)
A substantial proportion of patients referred for plasma vitamin B12 (cobalamin [Cbl]) measurement present with high Cbl levels, which have been reported in patients with different cancer types. However, the cancer risk among patients with newly diagnosed high Cbl levels
資料
Importance and uses of folic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures. Folic acid and its reduced derivative(s), such as folinic acid, are an essential water soluble vitamins added to virtually all cell culture media.