Merck
M9756
Sigma-Aldrich
メチルコバラミン
vitamin B12 analog
別名:
Methyl cobalamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H91CoN13O14P
CAS番号:
分子量:
1344.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058004
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
red to very dark red
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[Co+]N1C2=C(C)C3=NC(=CC4=NC([C@@H](CCC(N)=O)C4(C)C)=C(C)C5=N[C@H]([C@H](CC(N)=O)[C@@]5(C)CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78)[C@@]1(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]2CCC(N)=O)[C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O
InChI
1S/C62H90N13O14P.CH3.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3;/q;;+2/p-2/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
JEWJRMKHSMTXPP-WYVZQNDMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メチルコバラミン(MeCbl)は、ビタミンB12(コバラミン)の類似体です。メチル基を含む点でコバラミンとは異なります。ビタミンB12の生理活性形態にはメチルコバラミンとアデノシルコバラミンがあります。
アプリケーション
メチルコバラミンは、自動化競合タンパク結合(CPB)分析における血清ビタミン B12 標準溶液調製のために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
メチルコバラミン(MeCbl)は、メチオニン合成酵素の補酵素です。メチオニン合成酵素は、メチル化サイクルにおけるホモシステインからメチオニンへの変換に関与する酵素です。これは、手根管症候群およびベル麻痺といった神経疾患の改善に役割を果たします。
他のコリン/コバラミン誘導体よりも一酸化窒素合成酵素(NOS)の阻害効果が低いビタミンB12類似体。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M9756-VAR:
M9756-BULK:
M9756-1G:4548173950372
M9756-100MG:4548173950365
M9756-250MG:4548173950389
M9756-25MG:4548173950396
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kenneth M Prentice et al.
mAbs, 5(6), 974-981 (2013-08-09)
Process control of protein therapeutic manufacturing is central to ensuring the product is both safe and efficacious for patients. In this work, we investigate the cause of pink color variability in development lots of monoclonal antibody (mAb) and Fc-fusion proteins.
John David Spence
Clinical chemistry and laboratory medicine, 51(3), 633-637 (2013-03-02)
Therapy to lower homocysteine with B vitamins does reduce the risk of stroke, if not myocardial infarction. The apparent lack of efficacy of vitamin therapy in most of the large clinical trials was probably determined by the failure to take
Kiyoshi Okada et al.
Neuroscience letters, 495(3), 201-204 (2011-04-05)
Methylcobalamin (MeCbl), a vitamin B12 analog, promotes neurite outgrowth by activating Akt in neurons. However, Akt is involved in many cellular functions, and the downstream signal of Akt that promotes neurite outgrowth in neurons in the presence of MeCbl remains
C L Drennan et al.
Current opinion in structural biology, 4(6), 919-929 (1994-12-01)
Cobalamin-dependent methionine synthase is a large enzyme composed of structurally and functionally distinct regions. Recent studies have begun to define the roles of several regions of the protein. In particular, the structure of a 27 kDa cobalamin-binding fragment of the
Methylcobalamin: a potential vitamin of pain killer
Zhang M, et al.
Neural Plast. (2013)