APIファミリー
hydroxocobalamin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)[C@H]2N=C1C(C)=C3N=C(C=C4N=C(C(C)=C5[C@@H](CCC(N)=O)[C@](C)(CC(N)=O)[C@@]2(C)N5[Co]OC(C)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O)OP([O-])(=O)O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)n7cnc8cc(C)c(C)cc78
InChI
1S/C62H90N13O14P.C2H4O2.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2(3)4;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-3/t31?,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
QHSPIHUMLGFPKX-WYVZQNDMSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
また、以下のようなUSPモノグラフとの使用も意図されています:
- Methylcobalamin
- Methylcobalamin錠剤
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1324308-150MG:4548173358697
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック