Merck
C3021
Sigma-Aldrich
ジシアノコビナミド
≥93%
別名:
B因子, Etiocobalamin, コビナミドジシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C50H72CoN13O8
CAS番号:
分子量:
1042.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥93%
フォーム
powder
不純物
≤0.1% vitamin B12
purple to very dark purple
保管温度
−20°C
SMILES記法
N#C[Co]C#N.C[C@H](O)CNC(=O)CC[C@]1(C)[C@@H](CC(N)=O)C2N=C1C(C)=C3N=C(C=C4N=C(C(C)=C5N[C@]2(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]5CCC(N)=O)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]4CCC(N)=O)C(C)(C)[C@@H]3CCC(N)=O
InChI
1S/C48H73N11O8.2CN.Co/c1-23(60)22-55-38(67)16-17-45(6)29(18-35(52)64)43-48(9)47(8,21-37(54)66)28(12-15-34(51)63)40(59-48)25(3)42-46(7,20-36(53)65)26(10-13-32(49)61)30(56-42)19-31-44(4,5)27(11-14-33(50)62)39(57-31)24(2)41(45)58-43;2*1-2;/h19,23,26-29,43,59-60H,10-18,20-22H2,1-9H3,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H2,52,64)(H2,53,65)(H2,54,66)(H,55,67);;;/b30-19-,39-24-,40-25-;;;/t23-,26+,27+,28+,29-,43?,45+,46-,47-,48-;;;/m0.../s1
InChI Key
NJATWHPHZUGTHR-GXEWULDJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジシアノコビナミドは、B因子としても知られており、コエンザイムB12の前駆体です。本化合物は、ピロール窒素原子である、コバルト(Co)原子の配位部位6つのうち4つを持つコリン環構造を有しています。
アプリケーション
ジシアノコビナミドは、ビタミンB12-結合タンパク(BtuF)の結晶化に使用されています。また、BtuCD-BtuF相互作用の不安定化にも使用されています。
内因子調製における非内因子(Rタンパク)測定に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ジシアノコビナミド(Cbi)は、可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)コアクチベーターとして作用し、N末端調節領域を標的します。この作用は、ホルスコリンのアデニル酸シクラーゼに対する作用に類似しています。ジシアノコビナミドは、ラットにおいて細胞内の環状グアノシン一リン酸(cGMP)濃度を上昇させ、血管弛緩作用を示します。本化合物は、HIV-1インテグラーゼおよび一酸化窒素合成酵素の阻害に関する研究で様々なコバラミンとともに使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C3021-VAR:
C3021-250MG:
C3021-50MG:4548173191287
C3021-BULK:
C3021PROC:
C3021-10MG:4548173191270
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Inhibition of nitric oxide synthase by cobalamins and cobinamides
Weinberg JB, et al.
Free Radical Biology & Medicine, 46(12), 1626-1632 (2009)
Anne-Sophie Ruget et al.
Frontiers in veterinary science, 6, 455-455 (2020-01-11)
Peste des petits ruminants virus (PPRV), responsible for peste des petits ruminants (PPR), is widely circulating in Africa and Asia. The disease is a huge burden for the economy and development of the affected countries. In Eastern Africa, the disease
The Different Effects of Substrates and Nucleotides on the Complex Formation of ABC Transporters
Fiorentino F, et al.
Structure, 27(4), 651-659 (2019)
Conformational change of a tryptophan residue in BtuF facilitates binding and transport of cobinamide by the vitamin B12 transporter BtuCD-F
Mireku SA, et al.
Scientific reports, 7, 41575-41575 (2017)
Longxing Cao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(47), 13438-13443 (2016-11-09)
Clearance of dead cells is critical for maintaining homeostasis and prevents autoimmunity and inflammation. When cells undergo apoptosis and necrosis, specific markers are exposed and recognized by the receptors on phagocytes. DEC205 (CD205) is an endocytotic receptor on dendritic cells