Merck
V-041
Supelco
Vitamin K1-13C6 solution
5 μg/mL in ethanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Vitamin K1 Carbon-13 Labeled Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2513C6H46O2
分子量:
456.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
5 μg/mL in ethanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)/C)C
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChI Key
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of Vitamin K1 in LC-MS/MS clinical testing applications such as assessment of vitamin K deficiency as well as food and nutrition testing applications. Vitamin K1 (phylloquinone) is a fat-soluble vitamin that serves as a cofactor for vitamin K-dependent (VKD) proteins and enzymes which activate blood-clotting factors. Vitamin K1 is critical to many physiological processes including bone metabolism, arterial calcification, growth control, and signal transduction.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V-041-1ML:4548173355580
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)