由来生物
synthetic (organic
inorganic)
フォーム
viscous liquid
色
, Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Orange
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
InChI Key
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
V3501-250MG:
V3501-10G:
V3501-1G:
V3501-5G:
2016055:
V3501-VAR:
V3501-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック