Merck
46958
Supelco
酢酸レチニル
analytical standard
別名:
ビタミン A アセタート, 酢酸レチノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32O2
CAS番号:
分子量:
328.49
Beilstein:
1915439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type fat soluble vitamin
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
57-58 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI Key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸レチノールは、天然に存在するレチノール(ビタミンA)の長鎖脂肪酸エステルです。酢酸レチノールは、HPLCおよびGCを用いた分析物の保持時間特定に適しています。活性標準物質としての使用は意図していません。
アプリケーション
この分析標準品は、以下の用途に使用されています:
  • 市販の各種食品サンプル中の9種類の主要脂溶性ビタミンである―酢酸レチノール、パルミチン酸レチニル、レチノール、α-トコフェロール、α-酢酸トコフェリル、コレカルシフェロール、エルゴカルシフェロール、フィロキノン、メナキノンの、超臨界流体クロマトグラフィー/質量分析検出を用いた同時測定
  • 麻種子油および廃魚油サンプル中の脂溶性ビタミン(FSV)の同時推定のための超臨界流体クロマトグラフィー法(SFC)/ダイオードアレイ検出器(DAD)の最適化
  • 蛍光検出器(FLD)を用いた乳児用調製乳サンプル中のβ-カロテン、ビタミンAおよびEエステルの高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による分離・定量
  • 超高速収束クロマトグラフィー(UPC2)法を用いた脂溶性ビタミンおよびカロチノイド定量のための調理油サンプルの分析
  • 7つの化粧品サンプル中のビタミンAとその誘導体の、液体クロマトグラフィー/UV検出による多成分一斉推定
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
46958:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emmanuel K Aklamati et al.
The Journal of nutrition, 140(9), 1588-1594 (2010-07-28)
A survey indicated that high-dose vitamin A (HD-VA) supplements had no apparent effect on vitamin A (VA) status, assessed by serum retinol concentrations, of Zambian children lt 5 y of age. To explore possible reasons for the lack of response
Ling Zhang et al.
Nature, 464(7291), 1058-1061 (2010-03-30)
Cancer chemoprevention uses natural, synthetic, or biological substances to reverse, suppress, or prevent either the initial phase of carcinogenesis or the progression of neoplastic cells to cancer. It holds promise for overcoming problems associated with the treatment of late-stage cancers.
Sunatda Arayachukeat et al.
International journal of pharmaceutics, 404(1-2), 281-288 (2010-11-26)
Retinyl acetate (RA) loaded polymeric nanoparticle (NP) carriers were prepared using two different single polymers, ethyl cellulose (EC) and poly (ethylene glycol)-4-methoxycinnamoylphthaloylchitosan (PCPLC). The stability of RA to aqueous solution and UVA light was significantly improved when encapsulated with PCPLC
Avash J Singh et al.
Pediatric research, 67(6), 619-623 (2010-03-11)
Chronic lung disease (CLD) is a major cause of long-term morbidity in extremely LBW infants with respiratory distress syndrome. Parenteral vitamin A administration decreases the risk of CLD. We tested the hypothesis that intratracheal vitamin A administration with surfactant is
Z Wojnarowska et al.
Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, 83(5 Pt 1), 051502-051502 (2011-07-07)
Vitamin-A acetate is one of the most versatile vitamins. It is applied in medicine because of its antioxidative properties, in tumor therapy because of its cytostatic activity, and in cosmetics because of its nutritional additives. Herein, using broadband dielectric spectroscopy
プロトコル
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard