由来生物
synthetic (organic)
フォーム
solid or viscous liquid
有効性
≥1,700,000 USP units per g
含まれません
antioxidant
色
yellow to yellow-green
mp
26 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI Key
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
R1512-BULK:
R1512-5G:
R1512-25G:
R1512-100G:
R1512-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック