Merck
R3375
Sigma-Aldrich
パルミチン酸レチニル
Type IV, ~1,800,000 USP units/g, oil
別名:
all−trans−レチノールパルミタート, パルミチン酸ビタミンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H60O2
CAS番号:
分子量:
524.86
Beilstein:
1917366
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
タイプ
Type IV
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
oil
比活性
~1,800,000 USP units/g
yellow to orange
mp
26 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C36H60O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25-35(37)38-30-28-32(3)23-20-22-31(2)26-27-34-33(4)24-21-29-36(34,5)6/h20,22-23,26-28H,7-19,21,24-25,29-30H2,1-6H3/b23-20+,27-26+,31-22+,32-28+
InChI Key
VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レチナール、レチノールおよびレチノール酸は、それぞれビタミンAのアルデヒド型、アルコール型および酸型です。レチノイドは、cisおよびtrans配置で二重結合を有する炭素20個のシクロヘキセニル環で構成されます。パルミチン酸レチニルは、ビタミンAの主な貯蔵型です。レチニルエステルはビタミンAのプールとなり、必要に応じてレチノールおよび他のレチノイドに変換されます。レチノイドは、プロピオン酸レチニル、酢酸レチニル、パルミチン酸レチニルなどのレチニルエステルとしても存在します。
アプリケーション
パルミチン酸レチノールは、次の用途で使用されています。
  • 蝸牛内でのコネクシンCx26およびCx30の発現を調節するレチノイド誘導体として
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)の標準物質として
  • 眼杯タンパク質ホモジネートのイソメラーゼアッセイにおいてレチノイド基質として
生物化学的/生理学的作用
レチノイドは核内受容体のリガンドであり、抗酸化機能を有します。パルミチン酸レチノールは、医薬品および化粧品の分野で広く使用されています。日焼け止めに使用すると、UVB誘発DNA損傷およびアポトーシスからの保護となります。パルミチン酸レチノールは、光老化に対処するためにスキンケア化粧品に使用されます。パルミチン酸レチノールは、肺癌治療に有効な化学防御剤です。また、細胞の分化や増殖など、さまざまな生物学的プロセスを調節します。
レビュー:ビタミンA代謝。
包装
密封アンプル入り。
物理的形状
室温で油状。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
R3375-100G:
R3375-VAR:
R3375-1G:
R3375-5G:
R3375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Retinoids in cosmeceuticals
Sorg O, et al.
Dermatologic Therapy, 19(5), 289-296 (2006)
Vitamin A or E and a catechin synergize as vaccine adjuvant to enhance immune responses in mice by induction of early interleukin-15 but not interleukin-1beta responses
Patel S, et al.
Immunology, 148(4), 352-362 (2016)
Effects of retinoid treatment on cochlear development, connexin expression and hearing thresholds in mice
Kim Y and Lin X
Journal of Otorhinolaryngology, Hearing and Balance Medicine settings, 1(1), 2-2 (2018)
Laboratory evaluation during high-dose vitamin A administration: a randomized study on lung cancer patients after surgical resection
Infante M, et al.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 117(2), 156-162 (1991)
Safety of retinyl palmitate in sunscreens: a critical analysis
Wang SQ, et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 63(5), 903-906 (2010)
資料
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.