由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.576
bp
280 °C
密度
1.211 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; sulfurous
SMILES記法
Cc1occc1SSc2ccoc2C
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-7-9(3-5-11-7)13-14-10-4-6-12-8(10)2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
OHDFENKFSKIFBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- ビス(2-メチル-3-フリル)ジスルフィドと口腔ムチン間の相互作用メカニズムの解明:この研究では、ビス(2-メチル-3-フリル)ジスルフィドと口腔ムチンとの相互作用を調査し、この化合物が食品の風味に対する知覚にどのような影響を与える可能性があるかについての洞察を提供しています。これらの相互作用を理解することは、最適化された官能特性を伴う食品の開発に役立ち、食品業界にとって極めて重要です(Xi et al., 2024)。
- Polyporus umbellatus を用いたタマネギ(Allium cepa L.)の肉様香気の生成:発酵システム、官能プロファイル、および芳香特性:この研究では、Polyporus umbellatus で発酵させた際に、ビス(2-メチル-3-フリル)ジスルフィドがタマネギの肉様香気を増強する可能性が明らかになりました。この風味増強の新しいアプローチは、料理への応用に革命をもたらし、ベジタリアンやビーガン向けの食品における天然香料の新たな可能性を提供します(Stöppelmann et al., 2023)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W325900-100G-K:4548173288383
W325900-SAMPLE-K:
W325900-1KG:4548173288390
W325900-VAR-K:
W325900-25G:4548173288413
W325900-BULK-K:
W325900-SAMPLE:
W325900-100G:4548173288376
W325900-25G-K:4548173288420
W325900-1KG-K:4548173288406
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W325900-1KG | |
W325900-1KG-K | 4061837890253 |
W325900-100G-K | 4061837528637 |
W325900-SAMPLE | |
W325900-100G | |
W325900-25G | |
W325900-25G-K | 4061837890260 |
W325900-SAMPLE-K | 4061837528644 |