Merck
W327506
Sigma-Aldrich
ジメチルトリスルフィド
≥98%, FG
別名:
2,3,4-トリチアペンタン, メチルスルファニルジスルファニルメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SSSCH3
CAS番号:
分子量:
126.26
FEMA番号:
3275
Beilstein:
1731604
EC Number:
欧州評議会番号:
539
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.013
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.602 (lit.)
bp
58 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; alliaceous; sulfurous
SMILES記法
CSSSC
InChI
1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
InChI Key
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
揮発性硫黄化合物(VSC)である三硫化ジメチル(DMTS)は、加熱調理したアブラナ科野菜の主要な芳香成分です。ビールの熟成中に三硫化ジメチルの形成が報告されています。菌状に発育したがん試料による一般的な悪臭の原因であると報告されています。中国では重要な味と臭気(T&O)を引き起こす化合物であり、主に腐敗/湿地臭に関連しています。アオコにより、一般的な臭気生成化合物として特定されています(腐敗中)。藻類の臭気物質であるジメチルトリスルフィドの粒状活性炭(GAC)吸着が報告されています。
アプリケーション
  • ミカンキジラミにおける DcitOBP9 の結合親和性と特性の調査:この研究では、ミカンキジラミの臭覚結合タンパク質である DcitOBP9 とジメチルトリスルフィド(DMTS)の結合特性を調査し、害虫管理戦略における DMTS の潜在的な役割についての洞察を提供しています(Pei et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W327506-SAMPLE-K:
W327506-100G:
W327506-BULK-K:
W327506-100G-K:4548173976631
W327506-1KG-K:4548173976648
W327506-250G:
W327506-VAR-K:
W327506-250G-K:
W327506-SAMPLE:
W327506-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stability of Volatile Sulfur Compounds (VSCs) in sampling bags-impact of temperature.
Le H, et al.
Water Science and Technology, 68(8), 1880-1887 (2013)
Granular activated carbon (GAC) adsorption of two algal odorants, dimethyl trisulfide and ?-cyclocitral
Zhang K-J, et al.
Desalination, 266(1), 231-237 (2011)
Identification of dimethyl trisulfide as a major aroma component of cooked brassicaceous vegetables.
Maruyama FT.
Journal of Food Science, 35(5), 540-543 (1970)
Eric Block et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(21), E2766-E2774 (2015-04-23)
The vibrational theory of olfaction assumes that electron transfer occurs across odorants at the active sites of odorant receptors (ORs), serving as a sensitive measure of odorant vibrational frequencies, ultimately leading to olfactory perception. A previous study reported that human
L Gijs et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(12), 6196-6199 (2001-04-21)
Hop S-methylcysteine sulfoxide has previously been postulated as the precursor of dimethyl trisulfide (DMTS) in beers. The present data point to 3-methylthiopropionaldehyde, the Strecker aldehyde issued from methionine, as another potential precursor in aged beers. Spiking either fresh beer or