Merck
W353600
Sigma-Aldrich
ジメチルジスルフィド
natural, ≥98%, FG
別名:
DMDS, メチルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SSCH3
CAS番号:
分子量:
94.20
FEMA番号:
3536
Beilstein:
1730824
EC Number:
欧州評議会番号:
2175
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.026
NACRES:
NA.21
由来生物
broccoli
sugar cane
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
3.24 (vs air)
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
>572 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
SMILES記法
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI Key
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Upper respiratory tract
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W353600-VAR-K:
W353600-BULK-K:
W353600-50G-K:
W353600-250G-K:
W353600-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)