Merck
W314609
Sigma-Aldrich
2,2′-(ジチオジメチレン)ジフラン
≥95%, FG
別名:
フルフリルジスルフィド, コーヒージフラン, ジフルフリルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2S2
CAS番号:
分子量:
226.32
FEMA番号:
3146
EC Number:
欧州評議会番号:
11480
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.050
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
SMILES記法
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
InChI Key
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ジフルフリルジスルフィドは、主に挽いたコーヒー中に見出される含硫揮発性化合物です。また、フェントン型反応条件下におけるフルフリルメルカプタンの主要分解生成物です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W314609-250G:
W314609-100G:
W314609-SAMPLE-K:
W314609-1KG:
W314609-BULK-K:
W314609-VAR-K:
W314609-250G-K:4548173975351
W314609-1KG-K:4548173975344
W314609-SAMPLE:
W314609-100G-K:4548173975337
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of sulfur-containing components in roasted coffee.
R Tressl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 29(5), 1078-1082 (1981-09-01)
Imre Blank et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(8), 2356-2364 (2002-04-04)
The stability of the coffee flavor compound furfuryl mercaptan has been investigated in aqueous solutions under Fenton-type reaction conditions. The impact of hydrogen peroxide, iron, ascorbic acid, and ethylenediaminetetraacetic acid was studied in various combinations of reagents and temperature. Furfuryl
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W314609-100G-K4061837819872
W314609-250G-K4061837819896
W314609-SAMPLE
W314609-100G
W314609-1KG
W314609-1KG-K4061837527647
W314609-250G
W314609-SAMPLE-K4061837819902