Merck
W318000
Sigma-Aldrich
2-メルカプトプロピオン酸
≥95%, FG
別名:
チオ乳酸, 2-メルカプトプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(SH)COOH
CAS番号:
分子量:
106.14
FEMA番号:
3180
Beilstein:
506218
EC Number:
欧州評議会番号:
4156
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.039
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
meaty; roasted; sulfurous
SMILES記法
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
InChI Key
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メルカプトプロピオン酸は、合成香料および皮膚感作性物質であり、化粧品、食品、および家庭用ケア製品に使用されています。
アプリケーション
  • ALA ベースの光線力学療法の効力の改善:2-MPA が、アニオン性およびカチオン性 AgInS2 量子ドットの一段階水溶液合成に使用され、アミノレブリン酸ベースの光線力学癌治療の治療効果の大幅な向上が実証されました(Hashemkhani et al., 2022)。
  • 階層的コアシェルヘテロ構造の製造:2-MPA は、光触媒用途の Au@ZnO ヘテロ構造の組み立てを促進し、複合体ナノ構造材料の合成におけるその重要な役割を強調しています(Pączkowski & Gawdzik, 2021)。
  • 遺伝毒性およびアポトーシス経路の調査:この研究では、2-MPA 被覆硫化銀量子ドットを使用して、in vitro における遺伝毒性およびアポトーシス経路への影響を調査し、これらのナノ材料の生体適合性と安全性プロファイルに関する洞察を提供しています(Ozkan Vardar et al., 2018)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W318000-SAMPLE:
W318000-10KG:
W318000-1KG-K:4548173975672
W318000-VAR-K:
W318000-10KG-K:
W318000-5KG:
W318000-25KG:
W318000-SAMPLE-K:
W318000-5KG-K:4548173975696
W318000-BULK-K:
W318000-25KG-K:4548173975689
W318000-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
RIFM fragrance ingredient safety assessment, 2-mercaptopropionic acid, CAS Registry Number 79-42-5
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 111987-111987 (2021)
Lu Lai et al.
Journal of colloid and interface science, 389(1), 61-70 (2012-10-10)
The toxicity of CdTe QDs modified with three different ligands, namely mercaptopropionic acid (MPA), N-acetyl-L-cysteine (NAC), and glutathione (GSH), were investigated via microcalorimetric, spectroscopic, and microscopic methods. The three ligand-modified QDs have nearly identical hydrodynamic size. The results of the
L Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 40(6), 864-876 (1997-03-14)
Using as models the neurohypophyseal nonapeptide hormone oxytocin and its analogue deaminooxytocin, several directed routes to formation of sulfur-sulfur bridges have been developed and evaluated. The linear sequences (through common octapeptide-resin intermediates) were assembled smoothly on tris(alkoxy)benzylamide (PAL) poly(ethylene glycol)-polystyrene
Chemiluminescent determination of tiopronin and its metabolite, 2-mercaptopropionic acid, in urine by HPLC coupled with a flow injection set-up.
Y Zhao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 11(2), 115-116 (1997-03-01)
Y Arakawa et al.
Journal of clinical microbiology, 38(1), 40-43 (2000-01-05)
A simple disk diffusion test was constructed for detection of IMP-1-type metallo-beta-lactamase-producing gram-negative bacteria. Two Kirby-Bauer disks containing ceftazidime (CAZ) and a filter disk containing a metallo-beta-lactamase inhibitor were used in this test. Several IMP-1 inhibitors such as thiol compounds
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W318000-10KG
W318000-SAMPLE
W318000-10KG-K
W318000-1KG
W318000-1KG-K4061837819971
W318000-25KG
W318000-25KG-K4061837819988
W318000-5KG
W318000-5KG-K4061837819995
W318000-SAMPLE-K4061837527999