W397301
2-Methyl-3-furanthiol acetate
98%, FG
別名:
2-Methyl-3-furyl thioacetate, 2-Methylfuran-3-thioacetate, 3-(Acetylthio)-2-methylfuran, S-(2-methyl-3-furyl) ethanethioate, Ethanethioic acid, S-(2-methyl-3-furanyl) ester, MFT Acetate
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.520
bp
225-235 °C/29.9 mmHg
密度
1.138 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty
SMILES記法
CC(=O)Sc1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-5-7(3-4-9-5)10-6(2)8/h3-4H,1-2H3
InChI Key
PQFIBPDAGFGLBY-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W397301-1KG-K:
W397301-VAR-K:
W397301-SAMPLE-K:
W397301-SAMPLE:
W397301-100G-K:
W397301-BULK-K:
W397301-25G-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)