Merck
W316202
Sigma-Aldrich
フルフリル チオアセタート
≥98%, FG
別名:
S-フルフリルチオアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2S
CAS番号:
分子量:
156.20
FEMA番号:
3162
EC Number:
欧州評議会番号:
2250
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.033
NACRES:
NA.21
官能:
burnt; coffee; roasted; sulfurous
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
burnt; coffee; roasted; sulfurous
SMILES記法
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Furfuryl thioacetate is a sulfur-containing flavor compound mainly found in coffee.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W316202-25G:
W316202-1KG:
W316202-SAMPLE:
W316202-1KG-K:4548173975467
W316202-VAR-K:
W316202-100G:
W316202-25G-K:
W316202-100G-K:4548173975450
W316202-BULK-K:
W316202-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New developments in coffee aroma research.
Flament Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 15(1), 15-23 (1967)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。