Merck
W316255
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
natural, ≥98%, FG
別名:
S-Furfuryl thioacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2S
CAS番号:
分子量:
156.20
FEMA番号:
3162
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
13.033
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
burnt; coffee; meaty; roasted
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W316255-SAMPLE-K:
W316255-BULK-K:
W316255-BULK:
W316255-VAR:
W316255-VAR-K:
W316255-100G-K:
W316255-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)