包装
pkg of 200 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
XRF: suitable
diffraction/scattering: suitable
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Gold (Au), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfate Sulfur, Sulfide Sulfur, Quartz (SiO4), Dolamite (CaMg(CO3)2), Calcite (CaCO3), Serisite (SiO245), Kaolin (Al2O22SiO22H2O), Pyrite (FeS2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Gold (Au), Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Sulfate Sulfur, Sulfide Sulfur, Quartz (SiO4), Dolamite (CaMg(CO3)2), Calcite (CaCO3), Serisite (SiO245), Kaolin (Al2O22SiO22H2O), Pyrite (FeS2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST886:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)