Merck
W320307
Sigma-Aldrich
5-メチルキノキサリン
≥99%, FG
別名:
Nutty oxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N2
CAS番号:
分子量:
144.17
FEMA番号:
3203
EC Number:
欧州評議会番号:
2271
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.028
NACRES:
NA.21
官能:
burnt; coffee; corn; nutty; roasted
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
burnt; coffee; corn; nutty; roasted
SMILES記法
Cc1cccc2nccnc12
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-3-2-4-8-9(7)11-6-5-10-8/h2-6H,1H3
InChI Key
CQLOYHZZZCWHSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-メチルキノキサリンは、ローストアーモンド{170]や焙煎したコーヒーに含まれる主な揮発性芳香化合物の1つとして同定されています。
アプリケーション
  • Ucp1-ルシフェラーゼレポーターベージュ脂肪細胞を用いた風味化合物のスクリーニングにより、5-メチルキノキサリンを新規 UCP1 誘導化合物として同定:「Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry」誌に掲載されたこの研究では、5-メチルキノキサリンがベージュ脂肪細胞において UCP1 を誘導する新規化合物であることが特定され、代謝研究や肥満治療への応用の可能性が示唆されています(Kawarasaki et al., 2022)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W320307-10G:
W320307-1KG:
W320307-250G:
W320307-250G-K:
W320307-100G:
W320307-VAR-K:
W320307-BULK:
W320307-SAMPLE:
W320307-1KG-K:
W320307-100G-K:
W320307-SAMPLE-K:
W320307-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation and determination of ?-dicarbonyl compounds by RP-HPLC-DAD in green and roasted coffee
Daglia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(22), 8877-8882 (2007)
Volatile components of roasted almonds: basic fraction.
Takei Y, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(3), 645-648 (1974)
Weerachat Sompong et al.
BMC complementary and alternative medicine, 15, 394-394 (2015-11-02)
Methylglyoxal (MG) is one of the most reactive glycating agents, which result the formation of advanced glycation end-products (AGEs) that have been implicated in the progression of age-related diseases. Inhibition of MG-induced AGE formation is the imperative approach for alleviating