Merck
W313718
Sigma-Aldrich
2,6-ジメトキシフェノール
≥98%, FG
別名:
ピロガロール 1,3-ジメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
154.16
FEMA番号:
3137
Beilstein:
1526871
EC Number:
欧州評議会番号:
2233
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.036
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
bp
261 °C (lit.)
mp
50-57 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
bacon; meaty; smoky; woody; balsamic; phenolic
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,6-ジメトキシフェノールは、醤油、ワインおよび、木材燃焼煙中の揮発性香料成分の 1 つとして認識されています。
アプリケーション
  • 3,3′,5,5′-テトラメトキシビフェニル-4,4′ ジオールが、NCI-H460 肺癌細胞株における PI3K/AKT/NF-κB 経路を減少させることにより、酸化ストレス、代謝変化、アポトーシス様過程を誘発:2,6-ジメトキシフェノールの誘導体の抗癌特性を調査し、肺癌の治療研究に新たな道筋を提供しています(Concato-Lopes et al., 2024)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
284.0 °F - closed cup
引火点(℃)
140 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W313718-SAMPLE-K:
W313718-VAR-K:
W313718-100G-K:4548173975306
W313718-BULK-K:
W313718-500G-K:
W313718-5KG:
W313718-500G:
W313718-10KG-K:
W313718-1KG-K:4548173975313
W313718-BULK:
W313718-1DRUM-K:
W313718-5KG-K:4548173975320
W313718-100G:
W313718-SAMPLE:
W313718-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez R, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1), 167-177 (2002)
Organoleptic evaluation of three phenols present in wood smoke.
Wasserman AE
Journal of Food Science, 31(6), 1005-1010 (1966)
Identification of volatile components in shoyu (soy sauce) by gas chromatography-mass spectrometry.
Nunomura N, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 40(3), 485-490 (1976)
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
A Miele et al.
Journal of applied microbiology, 108(3), 998-1006 (2009-09-09)
To select better performing laccase variants among the 2300 randomly mutated variants of Pleurotus ostreatus POXA1b laccase to develop improved laccase-based biocatalysts. Screening of collections of 2300 randomly mutated variants of POXA1b was performed by assaying activity towards the phenolic
資料
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.
家庭用洗剤、パーソナルケア製品など、無香料製品に対する需要がますます増えています。無香料な製品を求めることでより天然製品に近いものを購入していると信じている人もいます。