由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥97%
mp
68-72 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; maple; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CC(=O)C(=O)C1C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-6(8)7(9)5(4)2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
WGAVDEVFJDQIMZ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W326801-25G:
W326801-SAMPLE-K:
W326801-100G:
W326801-100G-K:4548173976549
W326801-VAR-K:
W326801-BULK-K:
W326801-SAMPLE:
W326801-25G-K:4548173976563
W326801-1KG:
W326801-1KG-K:4548173976556
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W326801-100G | |
W326801-1KG | |
W326801-SAMPLE | |
W326801-100G-K | 4061835566853 |
W326801-1KG-K | 4061835566860 |
W326801-25G | |
W326801-25G-K | 4061835518609 |
W326801-SAMPLE-K | 4061837528668 |