由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥97%
mp
87-95 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; maple; sweet
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CC(C)C(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-3-5(2)7(9)6(4)8/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
MIDXCONKKJTLDX-UHFFFAOYSA-N
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W326909-1KG:
W326909-BULK-K:
W326909-25G-K:4548173976594
W326909-SAMPLE-K:
W326909-SAMPLE:
W326909-25G:
W326909-100G:
W326909-100G-K:4548173976570
W326909-VAR-K:
W326909-1KG-K:4548173976587