由来生物
synthetic
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; maple; sweet
SMILES記法
CC1OC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
InChI Key
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W363405-100G-K:4548173920641
W363405-25G:
W363405-VAR-K:
W363405-SAMPLE-K:
W363405-100G:
W363405-BULK-K:
W363405-250G-K:
W363405-25G-K:4548173920665
W363405-SAMPLE:
W363405-1KG-K:4548173920658
W363405-1KG:
W363405-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W363405-1KG | |
W363405-25G-K | 4061835518623 |
W363405-SAMPLE | |
W363405-SAMPLE-K | 4061834406242 |
W363405-100G | |
W363405-100G-K | 4061837537073 |
W363405-1KG-K | 4061837537080 |
W363405-250G | |
W363405-250G-K | |
W363405-25G |