Merck
W346209
Sigma-Aldrich
Maltyl isobutyrate
≥98%, FG
別名:
Maltol isobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4
CAS番号:
分子量:
196.20
FEMA番号:
3462
EC Number:
欧州評議会番号:
10739
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.525
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets requirements for JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
密度
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
caramel; jam; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)C(=O)OC1=C(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C10H12O4/c1-6(2)10(12)14-9-7(3)13-5-4-8(9)11/h4-6H,1-3H3
InChI Key
VSBHYRPUJHEOBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Maltyl isobutyrate is a flavoring agent used in the food industry. It is one of the constituents of cigarette smoke.
生物化学的/生理学的作用
Taste at 10-30 ppm
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W346209-SAMPLE:
W346209-VAR-K:
W346209-1KG:
W346209-100G-K:4548173336459
W346209-250G:
W346209-100G:
W346209-SAMPLE-K:
W346209-250G-K:4548173336473
W346209-1KG-K:4548173336466
W346209-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 1013-1013 (2012)
An overview of the effects of tobacco ingredients on smoke chemistry and toxicity.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 53-83 (2004)
The effect of tobacco ingredients on smoke chemistry. Part I: Flavourings and additives.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 3-37 (2004)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 72-72 (2000)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W346209-100G
W346209-100G-K4061834227694
W346209-1KG
W346209-1KG-K4061835567058
W346209-250G
W346209-250G-K4061837551819
W346209-SAMPLE
W346209-SAMPLE-K4061834227700