由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
アッセイ
≥88%
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
84-84.5 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; oily; vegetable
SMILES記法
CC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-7H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+
InChI Key
SATICYYAWWYRAM-VNKDHWASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W316407-1KG-K:
W316407-250G-K:
W316407-BULK-K:
W316407-SAMPLE-K:
W316407-100G:
W316407-VAR-K:
W316407-BULK:
W316407-1KG:
W316407-250G:
W316407-100G-K:
W316407-SAMPLE:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W316407-1KG | |
W316407-1KG-K | 4061837846236 |
W316407-250G-K | |
W316407-100G | |
W316407-100G-K | 4061837846229 |
W316407-250G | |
W316407-SAMPLE | |
W316407-SAMPLE-K | 4061837527845 |