Merck
W330507
Sigma-Aldrich
3-メチル-1,2-シクロヘキサンジオン
≥98%, FG
別名:
coffee dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H7(=O)2
CAS番号:
分子量:
126.15
FEMA番号:
3305
EC Number:
欧州評議会番号:
2311
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.080
NACRES:
NA.21
官能:
bread; burnt; caramel; coffee; maple
グレード:
FG
Halal
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
bp
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
bread; burnt; caramel; coffee; maple
SMILES記法
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W330507-BULK:
W330507-VAR:
W330507-100G:4548173976921
W330507-1KG:4548173976938
W330507-25G:
W330507-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)