Merck
W331309
Sigma-Aldrich
4-メチル-5-ビニルチアゾール
≥97%, FG
別名:
5-エテニル-4-メチル-1,3-チアゾール, ビニルスルフロル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NS
CAS番号:
分子量:
125.19
FEMA番号:
3313
EC Number:
欧州評議会番号:
11633
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.018
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; musty; vegetable; nutty
SMILES記法
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
InChI Key
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4-メチル-5-ビニルチアゾールは、ニンニク、豚肉、熟成させたウイスキーにみとめられる揮発性硫黄含有化合物です。バンレイシ科およびサトイモ科に属する数種類の植物の花の香り成分でもあり、花粉を媒介するコガネムシを誘引する重要な役割を果たしています。
アプリケーション
  • 化学グループ 29 に属する飼料添加物 4-メチル-5-ビニルチアゾール[15.018]のすべての動物種に対する安全性と有効性(FEFANA asbl):本研究では、4-メチル-5-ビニルチアゾールの飼料添加物としての安全性と有効性を評価し、獣医学的栄養学におけるその応用と、さまざまな産業用途における化学中間体としての潜在的可能性を示しています(EFSA Panel, 2023)。
  • 塩化物イオンによる銅の腐食に対する、2 種類のチアゾール系香料成分の影響に関する研究:この論文では、4-メチル-5-ビニルチアゾールなどのチアゾール化合物の金属腐食への影響を調査し、材料科学におけるその潜在的な用途と、腐食防止剤の有機合成中間体としての役割について考察しています(Mo et al., 2017)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W331309-BULK:
W331309-25G-K:4548173977027
W331309-SAMPLE-K:
W331309-25G:
W331309-1KG-K:4548173977010
W331309-1KG:
W331309-100G:
W331309-BULK-K:
W331309-VAR-K:
W331309-100G-K:4548173977003
W331309-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Perception of heterocyclic nitrogen compounds in mature whisky.
Delahunty CM, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 99(6), 479-482 (1993)
Volatile compounds from garlic.
Yu TH, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(3), 725-730 (1989)
Artur Campos Dália Maia et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1072-1080 (2012-08-25)
Cyclocephaline scarabs are specialised scent-driven pollinators, implicated with the reproductive success of several Neotropical plant taxa. Night-blooming flowers pollinated by these beetles are thermogenic and release intense fragrances synchronized to pollinator activity. However, data on floral scent composition within such
The role of sulfur compounds in food flavor part I: Thiazoles.
Maga JA & Katz I.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 6(2), 153-176 (1975)
Qian Cao et al.
Polymers, 12(8) (2020-07-28)
High potential of emission chemistry has been visualized in many fields, from sensors and imaging to displays. In general, conjugated polymers are the top rankers for such chemistry, despite the fact that they bring solubility problems, high expenses, toxicity and
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W331309-1KG-K4061837890444
W331309-25G
W331309-SAMPLE-K4061837535628
W331309-100G
W331309-100G-K4061837890437
W331309-1KG
W331309-25G-K4061837890451
W331309-SAMPLE