Merck
A31601
Sigma-Aldrich
4-アリル-2,6-ジメトキシフェノール
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2C6H2(OCH3)2OH
CAS番号:
分子量:
194.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A31601-5G:
A31601-BULK:
A31601-VAR:
A31601-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
M Sugumaran et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 353(2), 207-212 (1998-06-02)
Tyrosinase, which is known to possess both monophenol monooxygenase activity (EC 1.14.18.1, tyrosine, 3,4-dihydroxyphenylalanine:oxygen oxidoreductase) and o-diphenoloxidase activity (EC 1.10.3.1, o-diphenol:oxygen oxidoreductase), has been shown to exhibit other related activities. Recently, a new reaction, viz., oxidative conversion of 2,6-dimethoxyallyl phenol
K Kónya et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 8(6), 454-459 (2002-02-05)
A series of naturally occurring 8.0.4'-neolignans (1a-d, 1g, 2g, 2h) and their analogues (le-f, lh, 1i, 2a-f, 2i) have been synthesized in racemic form starting from commercially available phenols, such as eugenol, isoeugenol and 4-allyl-2,6-dimethoxyphenol and from aromatic aldehydes, such
Supriya Agnihotri et al.
Natural product research, 26(23), 2266-2269 (2012-01-21)
Hydrodistilled oil obtained from the stem bark of Myrica esculenta Buch. Ham. ex D. Don (yield 0.3%) was analysed by capillary GC and GC-MS. The volatile oil consisted mainly of n-hexadecanol (25.2%), eudesmol acetate (21.9%), palmitic acid (11.6%), cis-β-caryophyllene (8.7%)
プロトコル
Separation of Uracil; p-Aminobenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Dehydroacetic acid; Benzoic acid; Methyl paraben; 3-Fluorobenzoic acid