Merck
W324000
Sigma-Aldrich
o-トルエンチオール
≥97%, FG
別名:
2-メチルベンゼンチオール, o-チオクレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SH
CAS番号:
分子量:
124.20
FEMA番号:
3240
EC Number:
欧州評議会番号:
2272
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.027
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
bacon; meaty; sulfurous
SMILES記法
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChI Key
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • RIFM 香料成分安全性評価、o-トルエンチオール、CAS 登録番号 137-06-4:この研究では、香料成分としての o-トルエンチオールの安全性評価を行いました(Api et al., 2024)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F
引火点(℃)
63 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W324000-SAMPLE-K:
W324000-BULK-K:
W324000-1KG-K:4548173976228
W324000-SAMPLE:
W324000-100G-K:4548173976211
W324000-500G:
W324000-5KG:
W324000-5KG-K:
W324000-1KG:
W324000-100G:
W324000-500G-K:4548173976235
W324000-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W324000-100G
W324000-100G-K4061837820175
W324000-1KG-K4061837820182
W324000-500G-K4061837820199
W324000-1KG
W324000-500G
W324000-5KG
W324000-5KG-K
W324000-SAMPLE
W324000-SAMPLE-K4061837528415