Merck
W415901
Sigma-Aldrich
2-メトキシチオフェノール
≥97%, FG
別名:
2-メトキシベンゼンチオール, 2-メルカプトアニソール, チオグアヤコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4SH
CAS番号:
分子量:
140.20
FEMA番号:
4159
Beilstein:
2042178
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.139
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
99 °C/8 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: insoluble
alcohol: soluble
密度
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; spicy; smoky
SMILES記法
COc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI Key
DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メトキシチオフェノールは、フレーバー剤として利用可能な硫黄化合物です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W415901-1KG:4548173342917
W415901-100G:4548173342900
W415901-SAMPLE:
W415901-BULK:
W415901-500G:4548173342931
W415901-VAR:
W415901-25G:4548173342924
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acute toxicity of thioguaiacol and of versalide in rodents.
K R Butterworth et al.
Food and cosmetics toxicology, 19(6), 753-755 (1981-12-01)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W415901-100G4061838194022
W415901-1KG4061836713072
W415901-25G4061838194039
W415901-500G4061838194046
W415901-SAMPLE4061838194053