Merck
W315818
Sigma-Aldrich
2-フランメタンチオールホーメート
≥97%, FG
別名:
S-(フラン-2-イルメチル)メタンチオエート, ギ酸フルフリルチオール, チオギ酸S-フルフリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O2S
CAS番号:
分子量:
142.18
FEMA番号:
3158
EC Number:
欧州評議会番号:
11770
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.051
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.5444 (lit.)
bp
66 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coffee; meaty; alliaceous; roasted; sulfurous
SMILES記法
[H]C(=O)SCc1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-5-9-4-6-2-1-3-8-6/h1-3,5H,4H2
InChI Key
GFAOAYJTEVHTLA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
自然発生:調理鶏肉。
アプリケーション
  • RIFM 香料成分安全性評価、2-フランメタンチオールホーメート、CAS 登録番号 59020-90-5:この研究は、Food and Chemical Toxicology 誌に掲載されたもので、香料成分である 2-フランメタンチオールホーメートの包括的な安全性評価を行っています。この研究では、その毒性学的特性、曝露レベル、潜在的なリスクを評価し、消費者製品におけるその安全な使用を確保しています。この評価は、香料業界における規制順守と調合の安全性にとって極めて重要です(Api et al., 2020)。
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいを感じます。酢とラム酒の風味がします。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W315818-1KG-K:
W315818-SAMPLE:
W315818-25G:
W315818-100G-K:4548173975412
W315818-VAR-K:
W315818-25G-K:4548173975429
W315818-BULK-K:
W315818-SAMPLE-K:
W315818-1KG:
W315818-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W315818-100G-K4061837819919
W315818-100G
W315818-1KG
W315818-1KG-K
W315818-25G
W315818-25G-K4061837819926
W315818-SAMPLE
W315818-SAMPLE-K4061837527784