Merck
W329304
Sigma-Aldrich
α-Angelicaラクトン
98%, FG
別名:
4-ヒドロキシ-3-ペンテン酸γ-ラクトン, 5-メチル-2(3H)-フラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O2
CAS番号:
分子量:
98.10
FEMA番号:
3293
Beilstein:
108394
EC Number:
欧州評議会番号:
731
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.012
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
coconut; oily; sweet
SMILES記法
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
InChI Key
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α-アンゲリカラクトン(タバコ中に天然に存在する環状ラクトン)は一般にタバコへの芳香付与のために使用されます。
包装
ガラス瓶入り
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W329304-1KG:
W329304-VAR-K:
W329304-SAMPLE-K:
W329304-250G-K:4548173337388
W329304-250G:
W329304-BULK-K:
W329304-100G-K:4548173337364
W329304-1KG-K:4548173337371
W329304-100G:
W329304-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical composition and carcinogenicity of smokeless tobacco.
Hoffmann D & Djordjevic MV.
Advances in Dental Research, 11(3), 322-329 (1997)
Efficient conversion of ?-angelica lactone into ?-valerolactone with ionic liquids at room temperature
Cao R, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 2(4), 902-909 (2014)
W A Nijhoff et al.
Carcinogenesis, 16(3), 607-612 (1995-03-01)
The naturally occurring anticarcinogens flavone and alpha-angelicalactone incorporated separately and simultaneously in the diet at 0.5, 0.1, 0.05 and 0.01% w/w, were studied with respect to their effects on oesophageal, gastric, intestinal, colonic and hepatic (i) glutathione S-transferase (GST) enzyme
Lin Zhou et al.
Organic letters, 13(12), 3056-3059 (2011-05-21)
A direct highly diastereo- and enantioselective asymmetric vinylogous Mannich-type (AVM) reaction of aldimines with nonactivated natural α-angelica lactone has been successfully developed. It was demonstrated that the nonactivated natural α-angelica lactone is a useful vinylogous nucleophile to give the chiral
Y M Ioannou et al.
Cancer research, 42(4), 1199-1204 (1982-04-01)
The effects of alpha-angelica lactone (alpha-AL), butylated hydroxyanisole (BHA), and beta-naphthoflavone (beta-NF) on the amount of benzo(alpha)pyrene (BP) metabolite:DNA adducts formed in the forestomach, lung, and liver of ICR/Ha mice were investigated 48 hr after p.o. administration of BP. BP
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W329304-1KG-K4061837807343
W329304-250G-K4061837807350
W329304-100G
W329304-100G-K4061837807336
W329304-1KG
W329304-250G
W329304-SAMPLE
W329304-SAMPLE-K4061837529375