Merck
W329118
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybutanoic acid lactone
≥98%, FCC, FG
別名:
γ-ブチロラクトン, γ-ヒドロキシ酪酸ラクトン, 4-ヒドロキシ酪酸ラクトン, GBL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O2
CAS番号:
分子量:
86.09
FEMA番号:
3291
Beilstein:
105248
EC Number:
欧州評議会番号:
615
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.006
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
caramel; creamy; fatty; oily
SMILES記法
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChI Key
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • RIFM 香料成分安全性評価、4-ヒドロキシ酪酸ラクトン、CAS 登録番号 96-48-0:香料成分としての 4-ヒドロキシ酪酸ラクトンの包括的な安全性評価であり、その毒性学的プロファイルと使用の安全レベルを評価しています(Api et al., 2019)。
生物化学的/生理学的作用
γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)の前駆物質です。ドーパミンの放出を阻害します。
γ-ヒドロキシ酪酸(GHB)の前駆物質です。ドーパミン作動性ニューロンのインパルスの流れを遮断することによりドーパミンの放出を阻害します。γ-ブチロラクトンで前処理すると自己受容体誘導性のドーパミンの放出を検出することができます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W329118-10KG-K:4548173976785
W329118-VAR-K:
W329118-25KG-K:4548173976808
W329118-10KG:
W329118-BULK-K:
W329118-1KG-K:4548173976792
W329118-1DRUM-K:
W329118-SAMPLE-K:
W329118-25KG:
W329118-1KG:
W329118-500LB-K:
W329118-SAMPLE:
W329118-BULK:
W329118-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monica Blichowski et al.
Epilepsia, 56(7), 1081-1087 (2015-06-03)
Infantile spasms (or IS) is a catastrophic childhood epilepsy that is particularly prevalent in children with Down syndrome. Previously, we have shown that the Ts65Dn (Ts) mouse model of Down syndrome is a useful substrate upon which to develop an
Jagan N Thupari et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(14), 9498-9502 (2002-06-13)
C75, a known inhibitor of fatty acid synthase is postulated to cause significant weight loss through decreased hypothalamic neuropeptide Y (NPY) production. Peripherally, C75, an alpha-methylene-gamma-butyrolactone, reduces adipose tissue and fatty liver, despite high levels of malonyl-CoA. To investigate this
Tezcan Guney et al.
Organic letters, 15(3), 613-615 (2013-01-18)
The total synthesis of paracaseolide A, a valuable cell-cycle progression inhibitor, was accomplished in 8 steps from known compounds, with 6.6% overall yield. The synthetic strategy creates strong potential for diversification.
Géraldine Le Goff et al.
Journal of natural products, 76(2), 142-149 (2013-02-08)
Three novel hydrazides, geralcins C-E (1-3), were isolated from Streptomyces sp. LMA-545, together with MH-031 and geralcins A and B. This unusual family of compounds was isolated from liquid-state and agar-supported fermentation using Amberlite XAD-16 solid-phase extraction during the cultivation
Samuel K Kutty et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(23), 9517-9529 (2013-11-07)
Fimbrolides from marine algae have shown promising activity against quorum sensing (QS), a chief regulatory and communication system in bacteria controlling biofilm formation and virulence factor. Nitric oxide (NO) at sublethal concentration has also been reported to induce dispersal of
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W329118-10KG
W329118-SAMPLE
W329118-10KG-K4061837529283
W329118-1DRUM-K
W329118-1KG
W329118-1KG-K4061838257857
W329118-25KG
W329118-25KG-K4061838257864
W329118-500LB-K
W329118-SAMPLE-K4061837529351