Merck
194182
Sigma-Aldrich
1,4-ペンタンジオール
99%
別名:
(±)-1,4-Pentanediol, 1,4-Dihydroxy-1-methylbutane, 1,4-Dihydroxypentane, 2,5-Pentanediol, 4-Hydroxy-1-pentanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
104.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
72-73 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)CCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
GLOBUAZSRIOKLN-UHFFFAOYSA-N
詳細
573Kで、1,4-ペンタンジオールの水中脱水反応により、5員環エーテルの2-メチルテトラヒドロフランを生成します。
アプリケーション
1,4-ペンタンジオールは、ポリ(オルトエステル)の調製に使用されました
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
194182-BULK:
194182-VAR:
194182-1G:
194182-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jorge Heller et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 78(1-3), 133-141 (2002-01-05)
The preparation of drug delivery devices using solventless fabrication procedures is of significant interest and two such procedures are described. In one such procedure, powdered polymer and micronized protein are intimately mixed and then extruded into 1 mm strands that
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)