Merck
213691
Sigma-Aldrich
1,2-ヘキサンジオール
98%
別名:
1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, Dermasoft Hexiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
118.17
Beilstein:
1719244
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
FHKSXSQHXQEMOK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-ヘキサンジオールは、ドデシル硫酸ナトリウム・ミセルを修飾するのに使用される共界面活性剤として作用します。超臨界CO2への1,2-ヘキサンジオールの溶解度が報告されています。1,2-ヘキサンジオールは、ミセル様凝集体を形成する自己会合傾向を有します
アプリケーション
1,2-ヘキサンジオールは、ルテニウム触媒によって尿素からオキサゾリジン-2-オンを合成するのに使用できます。1,2-ヘキサンジオールは、ルテニウム-ヒドリド触媒によるアニリンとの脱水カップリングで置換インドールとキノリン生成物を形成できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
251.6 °F - closed cup
引火点(℃)
122 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
213691-50G:
213691-250G:
213691-10G:
213691-BULK:
213691-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
(Enantio) selective Hydrogen Autotransfer: Ruthenium?Catalyzed Synthesis of Oxazolidin?2?ones from Urea and Diols.
Pe?a?Lopez M, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(27), 7826-7830 (2016)
Catalytic Synthesis of Substituted Indoles and Quinolines from the Dehydrative C?H Coupling of Arylamines with 1, 2-and 1, 3-Diols.
Lee H and Yi C S
Organometallics, 35(11), 1973-1977 (2016)
Solubilities of (1-hexanol, or 1, 2-hexanediol, or 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester, or 2-hydroxyhexanoic acid ethyl ester) in supercritical CO2.
Chylinski K and Gregorowicz J.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 30(9), 1131-1140 (1998)
Sooho Yeo et al.
Pharmaceutics, 13(1) (2021-01-01)
Adenosine (AD), which is used for treating wrinkles, exhibits poor skin permeation. The aim of the present study was to develop a cross-linked silicone-based cellulose elastomer as an elastic artificial skin for the treatment of skin wrinkles, a biocompatible lipid-based
R G Alany et al.
International journal of pharmaceutics, 196(2), 141-145 (2000-03-04)
The aim of the current study was to investigate the effect of different co-surfactants on the phase behaviour of the pseudoternary system water:ethyl oleate:nonionic surfactant blend (sorbitan monolaurate/polyoxyethylene 20 sorbitan mono-oleate). Four aliphatic alcohols (1-propanol, 1-butanol, 1-hexanol and 1-octanol) and