Merck
260320
Sigma-Aldrich
1,2-デカンジオール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
174.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
bp
255 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3
InChI Key
YSRSBDQINUMTIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
260320-50G:
260320-VAR:
260320-BULK:
260320-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anisha Viswanathan et al.
European journal of pharmacology, 837, 105-116 (2018-09-05)
Glioblastoma remains the most common and aggressive type of malignant brain tumor among adults thus, considerable attention has been given to discovery of novel anti-tumor drugs for its treatment. This study reports the synthesis of a series of twelve novel