Merck
W360301
Sigma-Aldrich
2-オクテン-4-オン
mixture of isomers, natural, ≥97%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
CAS番号:
分子量:
126.20
FEMA番号:
3603
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
07.082
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; mushroom; fruity; tropical
SMILES記法
CCCCC(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-7-8(9)6-4-2/h4,6H,3,5,7H2,1-2H3/b6-4+
InChI Key
FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
142.0 °F
引火点(℃)
61.11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W360301-BULK-K:
W360301-SAMPLE-K:
W360301-VAR-K:
W360301-25G-K:
W360301-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)