Merck
275468
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzenethiol
97%
別名:
2,5-Dimethylthiophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SH
CAS番号:
分子量:
138.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5698 (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,5-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of poly(2-dodecanoylsulfanyl-p-phenylenevinylene). It was also used in the synthesis of 1,1,2-trichloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1-buten-3-yne; 1,1,2,4-tetrachloro-4-(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene and 1,1,2-trichloro-4,4-bis(2,5-dimethylphenylthio)-1,3-butadiene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
275468-5G:
275468-VAR:
275468-25G:
275468-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conductive polymer gas sensor for quantitative detection of methanol in Brazilian sugar-cane spirit.
Peres LO, et al.
Food Chemistry, 130(4), 1105-1107 (2012)
Ibis C and Sahin A.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(8), 2255-2260 (2010)