Merck
306940
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルベンゼンチオール
95%
別名:
2.6-ジメチルチオフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SH
CAS番号:
分子量:
138.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,6-Dimethylbenzenethiol was used in the synthesis of (2,6-Me2C6H3S)2Pb by reacting with Pb(OAc)2.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
306940-BULK:
306940-VAR:
306940-1G:
306940-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sarah E Appleton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (21)(21), 3515-3520 (2004-10-29)
The amine coordination of lead(II) has been examined through the preparation and structural analysis of Lewis base adducts of bis(thiolato)lead(II) complexes. Reaction of Pb(OAc)(2) with 2,6-dimethylbenzenethiol affords (2,6-Me(2)C(6)H(3)S)(2)Pb (6) in high yield. The solubility of 6 in organic solvents allows