Merck
W366609
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルベンゼンチオール
≥95%, FG
別名:
2.6-ジメチルチオフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SH
CAS番号:
分子量:
138.23
FEMA番号:
3666
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.082
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥95%
含む場合があります
≤50 ppm MTBE
屈折率
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; phenolic; sulfurous
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI Key
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W366609-BULK-K:
W366609-SAMPLE-K:
W366609-1KG-K:
W366609-25G:
W366609-100G-K:
W366609-SAMPLE:
W366609-1KG:
W366609-VAR-K:
W366609-25G-K:
W366609-VAR:
W366609-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W366609-1KG
W366609-1KG-K
W366609-25G-K4061837820731
W366609-SAMPLE-K4061837537172
W366609-100G
W366609-100G-K4061837820724
W366609-25G
W366609-SAMPLE